Imprimer
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, (5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-4-picoline
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 546 EUR
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₈BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09999921
Numéro CAS: 913839-67-5