3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Bromo-5-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-6-hydrazino-3-picoline
Formule:
C₆H₈BrN₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD10000011 Numéro CAS: 1289007-61-9 |