Imprimer
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60192-1G OR60192-25G OR60192-5G
APOSOR60192-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60192-1G APOSOR60192-25G APOSOR60192-5G
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Point d'ébullition: 196…198 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06204558
Numéro CAS: 1085699-23-5