Imprimer
6-Amino-4-bromoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 132 EUR
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659607
Numéro CAS: 1260785-25-8