Imprimer
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 248 EUR
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17214212
Numéro CAS: 1256812-94-8