Imprimer
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Carboxy-1-(3-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one
OR60131-1G OR60131-250MG OR60131-500MG OR60131-2.5G OR60131-5G
APOSOR60131-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60131-1G APOSOR60131-250MG APOSOR60131-500MG APOSOR60131-2.5G APOSOR60131-5G
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 235.236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630406
Numéro CAS: 63674-47-5