Imprimer
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60108-1G OR60108-2.5G OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA 212 EUR
APOSOR60108-1G APOSOR60108-2.5G APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formule: C₇H₄ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044722
Numéro CAS: 93049-39-9