Imprimer
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 289 EUR
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12022343
Numéro CAS: 2589-11-9