Imprimer
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Methylthiazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 81.2 EUR
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
Poids moléculaire: 157.19 g/mol
Point de fusion: 123.5…124.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02669593
Numéro CAS: 13797-62-1