Imprimer
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Hexyloxy)propylene glycol
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 109 EUR
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Formule: C₉H₂₀O₃
Poids moléculaire: 176.253 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (4 mm Hg)
Point de fusion: –5.5…0 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167017
Numéro CAS: 10305-38-1