Imprimer
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, Pyrrolidin-2-one, N-BOC protected
OR60029-1G OR60029-5G OR60029-25G OR60029-100G
APOSOR60029-1GEA 0 EUR
APOSOR60029-1G APOSOR60029-5G APOSOR60029-25G APOSOR60029-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₉H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 185.22 g/mol
Point d'ébullition: 100…105 °C (0.5 mm Hg)
Densité: 1.086 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674099
Numéro CAS: 85909-08-6