Imprimer
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene
OR59975-5G OR59975-500MG OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA 945 EUR
APOSOR59975-5G APOSOR59975-500MG APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 50,5…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109319
Numéro CAS: 21354-98-3