Imprimer
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl)-1H-1,2,4-triazole-3(2H)-thione, Prothioconazole
OR59944-10G OR59944-100G OR59944-25G
APOSOR59944-10GEA 0 EUR
APOSOR59944-10G APOSOR59944-100G APOSOR59944-25G
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95+%
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formule: C₁₄H₁₅Cl₂N₃OS
Poids moléculaire: 344.259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273847
Numéro CAS: 178928-70-6