Imprimer
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59910-1G OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA 77.3 EUR
APOSOR59910-1G APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063209
Numéro CAS: 103028-31-5