Imprimer
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methylamine
OR59897-1G OR59897-250MG
APOSOR59897-1GEA 281 EUR
APOSOR59897-1G APOSOR59897-250MG
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Poids moléculaire: 203.24 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109326
Numéro CAS: 944450-83-3
UN: 3259
ADR: 8 III