Pyridazine-4-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₄N₂O Point de fusion: 90…91 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06227447 Numéro CAS: 50901-42-3 |