Imprimer
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59856-1G OR59856-250MG
APOSOR59856-1GEA 0 EUR
APOSOR59856-1G APOSOR59856-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Formule: C₅H₇NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703638
Numéro CAS: 141567-53-5