Imprimer
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Nitro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR59827-25G OR59827-5G
APOSOR59827-25GEA 221 EUR
APOSOR59827-25G APOSOR59827-5G
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
Point de fusion: 201…202 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00559317
Numéro CAS: 22246-16-8