Imprimer
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Chlorosulphonyl)-2,5-dimethylfuran
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 361 EUR
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₇ClO₃S
Point d'ébullition: 244…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115370
Numéro CAS: 166964-26-7
UN: 3265
ADR: 8,III