Imprimer
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzoyl-3-(5-methylisoxazol-3-yl)thiourea
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 256 EUR
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126665
Numéro CAS: 85156-33-8