Imprimer
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl [4-(methylsulphanyl)phenyl]acetate, 4-(Methylthio)phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(methylsulphanyl)phenyl]ethanoate
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 58 EUR
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formule: C₁₁H₁₄O₂S
Poids moléculaire: 210.293 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751249
Numéro CAS: 14062-27-2