1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₉ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07366379 Numéro CAS: 143426-52-2 UN: 1759 ADR: 8,III |