Imprimer
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Borono-4-chloro-2-methoxybenzoic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methoxyphenylboronic acid
OR59414-1G OR59414-250MG
APOSOR59414-1GEA 437 EUR
APOSOR59414-1G APOSOR59414-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878319
Numéro CAS: 957066-09-0