Imprimer
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR59410-1G OR59410-5G
APOSOR59410-1GEA 132 EUR
APOSOR59410-1G APOSOR59410-5G
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878436
Numéro CAS: 552331-73-4