2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule:
C₇H₇BBrClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09878341 Numéro CAS: 957062-90-7 |