Imprimer
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(morpholin-4-ylcarbonyl)pyridine, (5-Bromopyridin-2-yl)(morpholino)methanone, (5-Bromopyridine-2-yl )(morpholino)methanone, (5-Bromopyridin-2-yl)(morpholin-4-yl)methanone
OR59349-1G OR59349-250MG
APOSOR59349-1GEA 183 EUR
APOSOR59349-1G APOSOR59349-250MG
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Poids moléculaire: 271.111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878428
Numéro CAS: 957063-06-8