Imprimer
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59345-1G OR59345-250MG
APOSOR59345-1GEA 343 EUR
APOSOR59345-1G APOSOR59345-250MG
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂BNO₃·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878349
Numéro CAS: 957063-10-4