Imprimer
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59337-1G OR59337-250MG OR59337-5G
APOSOR59337-1GEA 109 EUR
APOSOR59337-1G APOSOR59337-250MG APOSOR59337-5G
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878346
Numéro CAS: 957065-85-9