Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-carboxy-5-chloroanisole, 5-Bromo-4-chloro-o-anisic acid
OR59335-1G OR59335-5G OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA 141 EUR
APOSOR59335-1G APOSOR59335-5G APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrClO₃
Poids moléculaire: 265.488 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878363
Numéro CAS: 95383-17-8