Imprimer
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Methylpyridin-3-amine hydrochloride
OR59324-1G OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA 176 EUR
APOSOR59324-1G APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878433
Numéro CAS: 957065-90-6