Imprimer
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methylamine, N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methanamine
OR5900-1G OR5900-250MG OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA 191 EUR
APOSOR5900-1G APOSOR5900-250MG APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Formule: C₈H₁₈N₂
Poids moléculaire: 142.242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215181
Numéro CAS: 138022-00-1