2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucosamine
Used in the synthesis of various 1-N-acyl derivatives which model the N-glycosylamine linkage of glycoproteins.
Formule:
C₈H₁₆N₂O₅ Point de fusion: 103…112 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00057751 Numéro CAS: 4229-38-3 |