1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀BrNO₂S Point de fusion: 118…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07363814 Numéro CAS: 530081-57-3 |