Imprimer
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 87 EUR
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Formule: C₇H₇BrN₂O
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363807
Numéro CAS: 29958-19-8