Imprimer
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxypyridin-4-amine hydrochloride, 4-Aminopyridin-3-ol hydrochloride
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 87 EUR
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Formule: C₅H₆N₂O·ClH
Point de fusion: 222…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729308
Numéro CAS: 1206679-69-7