Imprimer
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5760-1G OR5760-5G
APOSOR5760-1GEA 236 EUR
APOSOR5760-1G APOSOR5760-5G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BClN₂O₃
Point de fusion: 144…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363764
Numéro CAS: 850589-37-6