Imprimer
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydrazino-1-(phenylmethyl)piperidine dihydrochloride, (1-Benzylpiperidin-4-yl)hydrazine dihydrochloride
OR5649-1G OR5649-250MG
APOSOR5649-1GEA 415 EUR
APOSOR5649-1G APOSOR5649-250MG
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₉N₃·2ClH
Poids moléculaire: 278.221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035362
Numéro CAS: 83949-42-2
EINECS: 281-403-0