Imprimer
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5618-25G OR5618-5G
APOSOR5618-25GEA 362 EUR
APOSOR5618-25G APOSOR5618-5G
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 149…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00723829
Numéro CAS: 1080-79-1