(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇ClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16877417 Numéro CAS: 235082-69-6 |