7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₅ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060515 Numéro CAS: 63558-84-9 |