Imprimer
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55735-100MG OR55735-1G OR55735-250MG
APOSOR55735-100MGEA 667 EUR
APOSOR55735-100MG APOSOR55735-1G APOSOR55735-250MG
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23912286
Numéro CAS: 1526717-05-4