Imprimer
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 168 EUR
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrI
Poids moléculaire: 310.958 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09745120
Numéro CAS: 626250-55-3
UN: 3261
ADR: 8 III