Imprimer
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55717-1G OR55717-250MG OR55717-5G
APOSOR55717-1GEA 252 EUR
APOSOR55717-1G APOSOR55717-250MG APOSOR55717-5G
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699643
Numéro CAS: 1033201-65-8