Imprimer
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 169 EUR
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22034498
Numéro CAS: 1369143-28-1