Imprimer
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 94.4 EUR
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrI
Poids moléculaire: 310.958 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397827
Numéro CAS: 950577-16-9
UN: 3261
ADR: 8 III