Imprimer
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55679-1G OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA 192 EUR
APOSOR55679-1G APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012913
Numéro CAS: 439107-94-5