Imprimer
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55673-1G OR55673-250MG
APOSOR55673-1GEA 109 EUR
APOSOR55673-1G APOSOR55673-250MG
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Formule: C₁₁H₁₁BrO
Poids moléculaire: 239.108 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20484207
Numéro CAS: 627463-23-4
UN: 3265
ADR: 8 III