Imprimer
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55657-100MG OR55657-1G OR55657-250MG
APOSOR55657-100MGEA 580 EUR
APOSOR55657-100MG APOSOR55657-1G APOSOR55657-250MG
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid
Formule: C₄H₉NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397370
Numéro CAS: 1621962-49-9