Imprimer
Methyl pent-4-ynoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Pentynoic acid methyl ester
OR55646-1G OR55646-250MG OR55646-5G OR55646-25G
APOSOR55646-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55646-1G APOSOR55646-250MG APOSOR55646-5G APOSOR55646-25G
Methyl pent-4-ynoate
Methyl pent-4-ynoate
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 141…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12025043
Numéro CAS: 21565-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III