Imprimer
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55638-1G OR55638-250MG OR55638-5G
APOSOR55638-1GEA 139 EUR
APOSOR55638-1G APOSOR55638-250MG APOSOR55638-5G
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₁₁BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11656452
Numéro CAS: 141095-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III